Drukuj
Cyclopropylboronic acid pinacol ester 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
428590010 428590050
428590010.EA 285 PLN
428590010. 428590050.
Cyclopropylboronic acid pinacol ester 95%
Cyclopropylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₉H₁₇BO₂
Temp. Wrzenia: 146 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,922 g/cm³
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD05663847
Numer CAS: 126689-01-8
Jednostka: 3272
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure