Drukuj
Propagyl bromide 80% 80% (w/w) stabilised, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Bromopropyne
429120010 429121000
429120010.EA 3910 PLN
429120010. 429121000.
Propagyl bromide 80% 80% (w/w) stabilised, AcroSeal®
Propagyl bromide
Formuła: C₃H₃Br
MW: 118.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 88…90 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: -43
Gęstość: 1.38 g/cm³
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000241
Numer CAS: 106-96-7
Jednostka: 3286
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow-orange Solution
Refractive index 1.4910 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 75 to 85 % (Product in toluene)
Density (20°C) 1.33 to 1.38 g/ml
GC ≥96.0 % (Excluding toluene)
Stabilizer 0.3 % MgO