Chitosan
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Deacetylated chitin, Poly(D-glucosamine)
428850500
428851000
428855000
ACRO428850500EA
609
PLN
ACRO428850500
ACRO428851000
ACRO428855000
Chitosan
Chitosan
Temperatura przechowywania:
Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00161512 Numer CAS: 9012-76-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Off-white to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥90 % (DAC) |
Loss on drying | ≤10.0 % |
Molecular weight | 600000 to 800000 Da |
Viscosity | 50 to 200 mPa.s |
Ash | ≤1.5 % |