Drukuj
Glycine benzyl ester hydrochloride (H-Gly-OBzl.HCl) 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
428540010 428540050 428540250
ACRO428540010EA 177 PLN
ACRO428540010 ACRO428540050 ACRO428540250
Glycine benzyl ester hydrochloride (H-Gly-OBzl.HCl) 97%
Formuła: C₉H₁₂ClNO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00035442
Numer CAS: 2462-31-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR consistent with structure
Iron (Fe) ≤0.0001 %
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm