Methyl cis-11-eicosenoate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
428530010
428530050
ACRO428530010EA
1750
PLN
ACRO428530010
ACRO428530050
Methyl cis-11-eicosenoate 99%
Methyl cis-11-eicosenoate
Formuła:
C₂₁H₄₀O₂ Temp. topnienia: –15 °C Temp. Zapłonu: >113 °C Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00010458 Numer CAS: 2390-09-2 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |