Drukuj
Tris(trimethylsilyl)phosphite 92%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tris(trimethylsilyl)phosphite
428520050 428520250 428521000
ACRO428520050EA 398 PLN
ACRO428520050 ACRO428520250 ACRO428521000
Tris(trimethylsilyl)phosphite 92%
Tris(trimethylsilyl)phosphite
Formuła: C₉H₂₇O₃PSi₃
Temp. Wrzenia: 78…81 °C (8,3 mmHg)
Gęstość: 0,893 g/cm³
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015588
Numer CAS: 1795-31-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %