Drukuj
4-Ethynylpyridine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
428490010 428490050
ACRO428490010EA 755 PLN
ACRO428490010 ACRO428490050
4-Ethynylpyridine hydrochloride 97%
4-Ethynylpyridine hydrochloride
Formuła: C₇H₆ClN
Temp. topnienia: 150 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03093912
Numer CAS: 352530-29-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
NMR consistent with structure