Drukuj
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
428470010 428470050
ACRO428470010EA 234 PLN
ACRO428470010 ACRO428470050
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Formuła: C₁₂H₁₀O₃
Temp. topnienia: 76…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043823
Numer CAS: 948-03-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 80 °C
GC ≥97.5 %