Drukuj
Methyl tricosanoate 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
428450010 428450050
ACRO428450010EA 2660 PLN
ACRO428450010 ACRO428450050
Methyl tricosanoate 99+%
Methyl tricosanoate
Formuła: C₂₄H₄₈O₂
Temp. topnienia: 53 °C
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009349
Numer CAS: 2433-97-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure