Drukuj
Metyloceluloza, 400 cP (2% H₂O)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
428430010 428430500 428432500
ACRO428430010EA 1510 PLN
ACRO428430010 ACRO428430500 ACRO428432500
Metyloceluloza, 400 cP (2% H₂O)
Methyl cellulose
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081763
Numer CAS: 9004-67-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellowish-white to greyish-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Viscosity 300 to 560 cP (2 % in water at 20°C)