Drukuj
N-Methyldicyclohexylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
428390010 428392500
ACRO428390010EA 1290 PLN
ACRO428390010 ACRO428392500
N-Methyldicyclohexylamine 97%
N-Methyldicyclohexylamine
Formuła: C₁₃H₂₅N
Temp. Wrzenia: 265 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,921 g/cm³
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014289
Numer CAS: 7560-83-0
Jednostka: 2735
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %