Drukuj
Erbium(III) perchlorate 40% (w/w) in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
428290050 428290250
ACRO428290050EA 438 PLN
ACRO428290050 ACRO428290250
Erbium(III) perchlorate 40% (w/w) in water
Erbium(III) perchlorate
Formuła: Cl₃ErO₁₂
MW: 465.61 g/mol
Gęstość: 1.44 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016073
Numer CAS: 14017-55-1
Jednostka: 3211
ADR: 5.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear pink to purple Liquid
Titration Complexometric 14 to 15 % (Er)
Thiosulphate (S2O3) ≤5000 ppm
Sulfite (as SO2) ≤2000 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.005 %