Drukuj
Bromek fosforu(V) 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
428270250 428271000
ACRO428270250EA 478 PLN
ACRO428270250 ACRO428271000
Bromek fosforu(V) 95%
Bromek fosforu(V)
Formuła: PBr₅
Gęstość: 3,61 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011437
Numer CAS: 7789-69-7
Jednostka: 2691
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange to red Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥94 %
Insoluble matter Pass