Drukuj
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,8,9-Tris(2-methylpropyl)-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane, Triisobutylphosphatrane, 2,8,9-Tri-i-butyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane, [Nitrilotrisethylenetris(isobutylimino)]phosphine
428250010 428250050
ACRO428250010EA 504 PLN
ACRO428250010 ACRO428250050
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane 97%
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane
Formuła: C₁₈H₃₉N₄P
MW: 342.51 g/mol
Temp. Wrzenia: 110…118 °C (.5 mmHg)
Gęstość: 0.964 g/cm³
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03840347
Numer CAS: 331465-71-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 15.70 to 17.01 % N