Eter monometylowy dipropylenoglikolu (mieszanina izomerów) 99%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
428200010
428200050
ACRO428200010EA
306
PLN
ACRO428200010
ACRO428200050
Eter monometylowy dipropylenoglikolu (mieszanina izomerów) 99%, czysty
Eter monometylowy dipropylenoglikolu (mieszanina izomerów)
Formuła:
C₇H₁₆O₃ Temp. Wrzenia: 180 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –80 °C Gęstość: 0,95 g/cm³ Temp. Zapłonu: 75 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00059604 Numer CAS: 34590-94-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % sum of isomers |
Elemental Analysis | ≥98.5 % |