Drukuj
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: NDSB-256, 3-(Benzyldimethylammonio) propane-1-sulphonate, 3-[dimethylbenzylamino]propanesulphonic acid
428070050 428070250
ACRO428070050EA 597 PLN
ACRO428070050 ACRO428070250
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate 95%
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate
Formuła: C₁₂H₁₉NO₃S
MW: 257.348 g/mol
Temp. topnienia: 245…250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00225018
Numer CAS: 81239-45-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥95 %