Drukuj
tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
427970010 427970050 427970250
ACRO427970010EA 329 PLN
ACRO427970010 ACRO427970050 ACRO427970250
tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate 98%
tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate
Formuła: C₁₄H₂₂N₄O₄
Temp. topnienia: 86…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075122
Numer CAS: 152120-54-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
HPLC ≥97.5 %