Drukuj
N-Succinimidyl Bromoacetate 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-bromoacetate, N-(Bromoacetoxy)succinimide, Bromoacetic Acid N-Succinimidyl Ester, Bromoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
427780010 427780050 427782500
ACRO427780010EA 4770 PLN
ACRO427780010 ACRO427780050 ACRO427782500
N-Succinimidyl Bromoacetate 90%
N-Succinimidyl Bromoacetate
Formuła: C₆H₆BrNO₄
MW: 236.02 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00058571
Numer CAS: 42014-51-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥88 %