Drukuj
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14) 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulphonate, Tetradecyldimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner Salt
427740050 427740250
ACRO427740050EA 105 PLN
ACRO427740050 ACRO427740250
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14) 97%
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14)
Formuła: C₁₉H₄₁NO₃S
MW: 363.5988 g/mol
Temp. topnienia: 246…248 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036910
Numer CAS: 14933-09-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 3.72 to 3.99 % N