Drukuj
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-(Trifluoromethyl)-5H-dibenzo[b,d]thiophen-5-ium trifluoromethanesulphonate
427670010 427670050
ACRO427670010EA 749 PLN
ACRO427670010 ACRO427670050
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate 96%
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₁₄H₈F₆O₃S₂
Temp. topnienia: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236132
Numer CAS: 129946-88-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure