Drukuj
N-Acetyl-D-mannosamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Cyclic N-Acetyl-D-mannosamine, N-((2R,3S,4R,5S,6R)-2,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)acetamide
427530010 427530050
ACRO427530010EA 0 PLN
ACRO427530010 ACRO427530050
N-Acetyl-D-mannosamine 98%
N-Acetyl-D-mannosamine
Formuła: C₈H₁₅NO₆
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00149493
Numer CAS: 7772-94-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤11 %
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +9.5° to +10.5° (20°C, 589 nm) (c=4 in H2O) reading after 1 hour
Iron (Fe) ≤0.2 ppm