Drukuj
DL-Mevalonolactone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (±)-Mevalonolactone, 4-Hydroxy-4-methyltetrahydro-2H-pyran-2-one, β-Hydroxy-beta-methyl-delta-valerolactone, DL-Mevalonic Acid Lactone, Tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2-pyrone
428300010 428300050
ACRO428300010EA 790 PLN
ACRO428300010 ACRO428300050
DL-Mevalonolactone 97%
DL-Mevalonolactone
Formuła: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 145…150 °C (5 mmHg)
Temp. topnienia: 28 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00006648
Numer CAS: 674-26-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %