Drukuj
Ethyl trans-β-methylcinnamate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Ethyl trans-beta-methylcinnamate, Ethyl (2E)-3-phenyl-2-butenoate
428000010 428000050
ACRO428000010EA 277 PLN
ACRO428000010 ACRO428000050
Ethyl trans-β-methylcinnamate 97%
Ethyl trans-β-methylcinnamate
Formuła: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 142…144 °C (20hPa)
Gęstość: 1.042 g/cm³
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00053762
Numer CAS: 1504-72-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
HPLC ≥94 %