Drukuj
Indole-2-carbaldehyd 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
427510010 427510050
ACRO427510010EA 638 PLN
ACRO427510010 ACRO427510050
Indole-2-carbaldehyd 97%
Indole-2-carbaldehyd
Formuła: C₉H₇NO
Temp. topnienia: 138…142 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03001425
Numer CAS: 19005-93-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 143 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure