Drukuj
Benzyloxyacetic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
427080010 427080050
ACRO427080010EA 140 PLN
ACRO427080010 ACRO427080050
Benzyloxyacetic acid 95%
Benzyloxyacetic acid
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 137…139 °C (,6 mmHg)
Gęstość: 1,162 g/cm³
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00274211
Numer CAS: 30379-55-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure