Drukuj
4-Vinylphenyl acetate 96% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 200-300 ppm
427000050 427000250
ACRO427000050EA 218 PLN
ACRO427000050 ACRO427000250
4-Vinylphenyl acetate 96% stabilised
4-Vinylphenyl acetate
Formuła: C₁₀H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 260 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 7…8 °C
Gęstość: 1,06 g/cm³
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00075734
Numer CAS: 2628-16-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %
Stabilizer 200 to 300 ppm MEHQ