Drukuj
tlenek deuteru 99.8 atom % D, AcroSeal® for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Scientific
426931000.EA 743 PLN
426931000.
tlenek deuteru 99.8 atom % D, AcroSeal® for NMR spectroscopy
tlenek deuteru
Formuła: D₂O
MW: 20 g/mol
Temp. Wrzenia: 101,4 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 3,8 °C
Gęstość: 1,105 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044636
Numer CAS: 7789-20-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.75 %
Water ≥30.0 %
HPLC ≥96.0 %