Drukuj
p-Tolylmagnesium bromide ∼0.5 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
426761000 426768000
426761000.EA 328 PLN
426761000. 426768000.
p-Tolylmagnesium bromide ∼0.5 M in diethyl ether, AcroSeal®
p-Tolylmagnesium bromide
Formuła: C₇H₇BrMg
Gęstość: 0,866 g/cm³
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000040
Numer CAS: 4294-57-9
Jednostka: 2924
ADR: 3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to hazy yellow to amber Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
Rhodium (Rh) ≥34.7 %