Drukuj
L-Methioninamide hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: H-Met-NH₂·HCl, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanamide hydrochloride
426710010 426710050
ACRO426710010EA 441 PLN
ACRO426710010 ACRO426710050
L-Methioninamide hydrochloride 98%
L-Methioninamide hydrochloride
Formuła: C₅H₁₃ClN₂OS
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039084
Numer CAS: 16120-92-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation +16° to +18° (20°C, 589 nm) (c=1,H2O)