Drukuj
3-Guanidinopropionic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
426660010 426660050
ACRO426660010EA 286 PLN
ACRO426660010 ACRO426660050
3-Guanidinopropionic acid 97%
3-Guanidinopropionic acid
Formuła: C₄H₉N₃O₂
Temp. topnienia: 222 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00045939
Numer CAS: 353-09-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 212 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with HClO4 ≥96.0 %