Drukuj
(3-Akryloksypropylo)trimetoksysilan 90% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate
426600050 426600250
ACRO426600050EA 603 PLN
ACRO426600050 ACRO426600250
(3-Akryloksypropylo)trimetoksysilan 90% stabilised
(3-Akryloksypropylo)trimetoksysilan
Formuła: C₉H₁₈O₅Si
Temp. Wrzenia: 95 °C (3 mmHg)
Gęstość: 1,059 g/cm³
Temp. Zapłonu: 123 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00054803
Numer CAS: 4369-14-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
Stabilizer Stabilized with BHT