Drukuj
Methyl undecanoate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
426580050 426580250
ACRO426580050EA 268 PLN
ACRO426580050 ACRO426580250
Methyl undecanoate 97%
Methyl undecanoate
Formuła: C₁₂H₂₄O₂
Temp. Wrzenia: 246…248 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,872 g/cm³
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008957
Numer CAS: 1731-86-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure