Drukuj
3-Chloro-4-formylpyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloroisonicotinaldehyde, 3-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Chloropyridine-4-carboxaldehyde
426550010 426550050
ACRO426550010EA 239 PLN
ACRO426550010 ACRO426550050
3-Chloro-4-formylpyridine 97%
3-Chloro-4-formylpyridine
Formuła: C₆H₄ClNO
Temp. Wrzenia: 225 °C
Temp. topnienia: 67…68 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06200712
Numer CAS: 72990-37-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %