Drukuj
4-tert-Butylobenzaldehyd 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(tert-Butyl)benzaldehyde
426520010 426520500 426522500
ACRO426520010EA 3940 PLN
ACRO426520010 ACRO426520500 ACRO426522500
4-tert-Butylobenzaldehyd 95%
4-tert-Butylobenzaldehyd
Formuła: C₁₁H₁₄O
Temp. Wrzenia: 249 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,97 g/cm³
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00035742
Numer CAS: 939-97-9
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %