Drukuj
2,2-Dimethylcyclohexanone
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
426500010 426500050
ACRO426500010EA 1410 PLN
ACRO426500010 ACRO426500050
2,2-Dimethylcyclohexanone
2,2-Dimethylcyclohexanone
Formuła: C₈H₁₄O
MW: 126.1962 g/mol
Temp. Wrzenia: 169…170 °C (.8 mmHg)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 0.912 g/cm³
Temp. Zapłonu: 50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134382
Numer CAS: 1193-47-1
Jednostka: 1224
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %