Drukuj
2-Indancarboxylic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
426360010 426360050
ACRO426360010EA 685 PLN
ACRO426360010 ACRO426360050
2-Indancarboxylic acid 98%
2-Indancarboxylic acid
Formuła: C₁₀H₁₀O₂
Temp. topnienia: 128…132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085095
Numer CAS: 25177-85-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Sulfated ash ≤0.1 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm