Drukuj
L-β-Homoproline hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
426170010 426172500
ACRO426170010EA 2460 PLN
ACRO426170010 ACRO426172500
L-β-Homoproline hydrochloride 98%
L-beta-Homoproline hydrochloride
Formuła: C₆H₁₂ClNO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07363484
Numer CAS: 53912-85-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 to ≤102.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation +31° to +35° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)