Drukuj
1-Propynylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
426071000 426078000
426071000.EA 761 PLN
426071000. 426078000.
1-Propynylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
1-Propynylmagnesium bromide
Formuła: C₃H₃BrMg
Temp. Wrzenia: 65…67 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,94 g/cm³
Temp. Zapłonu: –1 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00216588
Numer CAS: 16466-97-0
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I