Drukuj
Nadtlenek wodoru 3% (w/w) in water stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
426000010 426000250 426001000
ACRO426000010EA 743 PLN
ACRO426000010 ACRO426000250 ACRO426001000
Nadtlenek wodoru 3% (w/w) in water stabilised
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: -0.41
Gęstość: 1.01 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Klasyfikacja Merck : 14,04798
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Stabilizer Approx. 300 ppm
Titration with KMnO4 3 to 4 %
GC ≥97.5 %