Drukuj
3,3-Diethoxy-1-propanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,3-diethoxypropan-1-ol, 3-hydroxypropionaldehyde diethyl acetal, 1-Propanol,3,3-diethoxy-
426720010 426720050
ACRO426720010EA 289 PLN
ACRO426720010 ACRO426720050
3,3-Diethoxy-1-propanol 98%
3,3-Diethoxy-1-propanol
Formuła: C₇H₁₆O₃
MW: 148.202 g/mol
Temp. Wrzenia: 90…93 °C (14 mmHg)
Gęstość: 0.941 g/cm³
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00074850
Numer CAS: 16777-87-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %