Drukuj
2-Cyano-6-methylpyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
425920010 425920050
ACRO425920010EA 208 PLN
ACRO425920010 ACRO425920050
2-Cyano-6-methylpyridine 97%
2-Cyano-6-methylpyridine
Formuła: C₇H₆N₂
Temp. topnienia: 70…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190586
Numer CAS: 1620-75-3
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure