Drukuj
∼50% in toluene, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
425760010 425765000
ACRO425760010EA 1320 PLN
ACRO425760010 ACRO425765000
∼50% in toluene, Technical Grade
Ethyl glyoxylate
Formuła: C₄H₆O₃
MW: 102.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 110 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.032 g/cm³
Temp. Zapłonu: 7 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044009
Numer CAS: 924-44-7
Jednostka: 1294
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration excess HCl ≥48 % (Aldehyde function)