Drukuj
2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
425710010 425710050
ACRO425710010EA 230 PLN
ACRO425710010 ACRO425710050
2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride 97%
2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride
Formuła: C₉H₁₂ClNO₂
Temp. topnienia: 190…193 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00193078
Numer CAS: 3883-94-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %