Drukuj
Octan miedzi(II) hydrat ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
423590025 423591000 423595000
ACRO423590025EA 2320 PLN
ACRO423590025 ACRO423591000 ACRO423595000
Octan miedzi(II) hydrat ACS
Octan miedzi(II) hydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Temp. Wrzenia: 240 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 115 °C
Gęstość: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149570
Numer CAS: 6046-93-1
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Blue-green to dark green Solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %