Drukuj
4-Vinylbenzyl acetate 95% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (4-ethenylphenyl)methyl acetate, (4-vinylphenyl)methyl acetate, 4-acetoxymethylstyrene
422500050 422500250
ACRO422500050EA 508 PLN
ACRO422500050 ACRO422500250
4-Vinylbenzyl acetate 95% stabilised
4-Vinylbenzyl acetate
Formuła: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176.215 g/mol
Temp. Wrzenia: 125 °C (12 mmHg)
Gęstość: 1.53 g/cm³
Temp. Zapłonu: >93 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00078265
Numer CAS: 1592-12-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5355 to 1.5385 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 0.1 % hydroquinone