Drukuj
jodek sodu, anhydrous ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
419570025 419571000 419575000
ACRO419570025EA 4390 PLN
ACRO419570025 ACRO419571000 ACRO419575000
jodek sodu, anhydrous ACS
jodek sodu
Formuła: NaI
MW: 149.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 1300 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 661 °C
Gęstość: 3.66 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003532
Numer CAS: 7681-82-5
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,08705
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Solid
pH 6.0 to 9.0 (5 % solution at 25.0°C)
Titration with KIO3 ≥99.5 %
Chloride and Bromide ≤0.01 % (as Cl)
Iodate (IO3) ≤3 ppm
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %