Drukuj
Siarczan chininy dihydrat, meets analytical specification of USP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: bis((R)-[(2S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol) sulphuric acid dihydrate, (-)-Quinine sulphate dihydrate
418780050 418780250 418781000
ACRO418780050EA 516 PLN
ACRO418780050 ACRO418780250 ACRO418781000
Siarczan chininy dihydrat, meets analytical specification of USP
Siarczan chininy dihydrat
Formuła: C₄₀H₅₀N₄O₈S·2H₂O
MW: 782.96 g/mol
Temp. topnienia: 153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078499
Numer CAS: 6119-70-6
Klasyfikacja Merck : 12,03822
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystals or needles
Water 4.0 to 5.5 % (K.F.)
Heavy metals ≤10 ppm
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation -235° to -245° (20°C, 589 nm) (c=2, 0.1 N HCl) (on anhydrous basis
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (on anhydrous basis)
Insoluble matter ≤0.1 % (in mixture of chloroform-alcohol (2:1))
Organic impurities Passes test
Dihydroquinine sulfate ≤10.0 %