Drukuj
jodan (VII) potasu ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
418291000 418295000
ACRO418291000EA 508 PLN
ACRO418291000 ACRO418295000
jodan (VII) potasu ACS
jodan (VII) potasu
Formuła: KlO₄
Temp. topnienia: 582 °C
Gęstość: 3,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011407
Numer CAS: 7790-21-8
Jednostka: 1479
ADR: 5.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration with Na2S2O3 99.8 to 100.3 % (dried basis)
Other halogens (as Cl) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤1 ppm