Drukuj
chlorek potasu dla biochemii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
418200025 418205000
ACRO418200025EA 1100 PLN
ACRO418200025 ACRO418205000
chlorek potasu dla biochemii
chlorek potasu
Formuła: KCl
Temp. Wrzenia: 1420 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 770 °C
Gęstość: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011360
Numer CAS: 7447-40-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Solubility (1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.05
pH 5.5 to 8.0 (5 % in water)
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm