Drukuj
Peanut oil
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
416855000 416850025
ACRO416855000EA 516 PLN
ACRO416855000 ACRO416850025
Peanut oil
Peanut oil
Gęstość: 0.915 g/cm³
Temp. Zapłonu: 283 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00131805
Numer CAS: 8002-03-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 %
Composition of fatty acids 0.5 to 3.0 % (GC) Lignoceric acid
Acid value ≤0.5 mg KOH/g
Peroxide value ≤5 meq O2/kg
Unsaponifiable matter ≤1 %